Tlačiť
2,5-Dimethyl-thiophene-3-carboxylic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR6267-1G OR6267-500MG
APOSOR6267-1GEA 432.41 EUR
APOSOR6267-1G APOSOR6267-500MG
2,5-Dimethyl-thiophene-3-carboxylic acid 97%
2,5-Dimethylthiophene-3-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₈O₂S
Teplota tavenia: 118 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01860238
Číslo CAS: 26421-32-9