Tlačiť
5-Bromo-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromo-6-hydroxynicotinic acid
OR6265-1G OR6265-25G OR6265-5G
APOSOR6265-1GEA 16.73 EUR
APOSOR6265-1G APOSOR6265-25G APOSOR6265-5G
5-Bromo-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
5-Bromo-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Vzorec: C₆H₄BrNO₃
Teplota tavenia: 334…336 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03791237
Číslo CAS: 41668-13-7