Tlačiť
4'-tert-Butyl-2-chloroacetophenone 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(tert-Butyl)phenacyl chloride
OR6263-1G OR6263-250MG OR6263-5G
APOSOR6263-1GEA 133.98 EUR
APOSOR6263-1G APOSOR6263-250MG APOSOR6263-5G
4'-tert-Butyl-2-chloroacetophenone 97%
4'-tert-Butyl-2-chloroacetophenone
Vzorec: C₉H₉ClO
Teplota varu: 142…146 °C/1mmHg
Teplota tavenia: 36 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00171621
Číslo CAS: 21886-62-4