Tlačiť
2-(Pyridin-3-yl)acetic acid hydrochloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Pyridyl-3-acetic acid hydrochloride, 3-Pyridylacetic acid hydrochloride
OR6262-25G OR6262-100G
APOSOR6262-25GEA 24.95 EUR
APOSOR6262-25G APOSOR6262-100G
2-(Pyridin-3-yl)acetic acid hydrochloride 95%
2-(Pyridin-3-yl)acetic acid hydrochloride
Vzorec: C₇H₈ClNO₂
Teplota tavenia: 161…163 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012819
Číslo CAS: 6419-36-9
EINECS: 229-148-6