Tlačiť
Kyselina salicylová 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Hydroxybenzoic acid, o-Hydroxybenzoic acid
OR6245-250G OR6245-500G OR6245-100G
APOSOR6245-250GEA 33.13 EUR
APOSOR6245-250G APOSOR6245-500G APOSOR6245-100G
Kyselina salicylová 99%
Kyselina salicylová
Vzorec: (HO)C₆H₄CO₂H
Mw: 138.12
Teplota varu: 211 °C/20mmHg
Teplota tavenia: 158…161 °C
Hustota: 1.44 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 157 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002439
Číslo CAS: 69-72-7
EINECS: 200-712-3
Merck Index: 13,08411