Tlačiť
4-Bromo-m-toluonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR6236-25G OR6236-5G
APOSOR6236-25GEA 97.87 EUR
APOSOR6236-25G APOSOR6236-5G
4-Bromo-m-toluonitrile
4-Bromo-m-toluonitrile
Vzorec: C₈H₆BrN
Mw: 196.05
Teplota varu: 129…130 °C/5mmHg
Teplota tavenia: 53…57 °C
Teplota vzplanutia: 96 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00031538
Číslo CAS: 41963-20-6