Tlačiť
2-Bromo-3-nitrobenzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR6235-100G OR6235-25G OR6235-5G
APOSOR6235-100GEA 224.23 EUR
APOSOR6235-100G APOSOR6235-25G APOSOR6235-5G
2-Bromo-3-nitrobenzoic acid 98%
2-Bromo-3-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄BrNO₄
Teplota tavenia: 184…188 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00074899
Číslo CAS: 573-54-6