Tlačiť
N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-N-methyl-3-aminobenzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR6226-1G OR6226-250MG
APOSOR6226-1GEA 124.57 EUR
APOSOR6226-1G APOSOR6226-250MG
N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-N-methyl-3-aminobenzoic acid
N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-N-methyl-3-aminobenzoic acid
Vzorec: C₁₄H₁₅N₃O₂
Mw: 257.29 g/mol
Teplota tavenia: 168…170 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00203266
Číslo CAS: 387350-52-9