Tlačiť
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (4-(Aminomethyl)phenyl)boronic acid
OR6222-1G OR6222-250MG
APOSOR6222-1GEA 521.93 EUR
APOSOR6222-1G APOSOR6222-250MG
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₁₀BNO₂
Mw: 150.97 g/mol
Teplota tavenia: 163…165 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06213214
Číslo CAS: 51239-46-4