Tlačiť
2-Bromo-3-nitroanisole 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Bromo-1-methoxy-3-nitrobenzene
OR6218-5G OR6218-25G OR6218-1G
APOSOR6218-5GEA 33.17 EUR
APOSOR6218-5G APOSOR6218-25G APOSOR6218-1G
2-Bromo-3-nitroanisole 99%
2-Bromo-3-nitroanisole
Vzorec: C₇H₆BrNO₃
Teplota tavenia: 93…104 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07779272
Číslo CAS: 67853-37-6