Tlačiť
Furan-2,5-dicarboxylic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,5-Furandicarboxylic acid
OR6215-100G OR6215-25G OR6215-5G
APOSOR6215-100GEA 238.73 EUR
APOSOR6215-100G APOSOR6215-25G APOSOR6215-5G
Furan-2,5-dicarboxylic acid 97%
Furan-2,5-dicarboxylic acid
Vzorec: C₆H₄O₅
Mw: 156.09 g/mol
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016582
Číslo CAS: 3238-40-2
EINECS: 221-800-8