Tlačiť
4,4'-Dibromobenzophenone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Bis(4-bromophenyl) ketone
OR62073-1G OR62073-5G OR62073-25G OR62073-100G OR62073-500G
APOSOR62073-1GEA 16.73 EUR
APOSOR62073-1G APOSOR62073-5G APOSOR62073-25G APOSOR62073-100G APOSOR62073-500G
4,4'-Dibromobenzophenone 98%
4,4'-Dibromobenzophenone
Vzorec: C₁₃H₈Br₂O
Teplota tavenia: 171…176 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016330
Číslo CAS: 3988-03-2
EINECS: 223-632-0