Tlačiť
(4-Methylpyridin-2-yl)methylamine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(Aminomethyl)-4-methylpyridine, (4-Methylpyridin-2-yl)methanamine
OR6198-1G OR6198-500MG
APOSOR6198-1GEA 130.98 EUR
APOSOR6198-1G APOSOR6198-500MG
(4-Methylpyridin-2-yl)methylamine 95%
(4-Methylpyridin-2-yl)methylamine
Vzorec: C₇H₁₀N₂
Mw: 122.17 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06213857
Číslo CAS: 129768-95-2
OSN: 2735
ADR: 8 III