Tlačiť
3-(Aminomethyl)benzoic acid hydrochloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-(Aminomethyl)benzoic acid, HCl
OR6195-5G OR6195-25G
APOSOR6195-5GEA 63.29 EUR
APOSOR6195-5G APOSOR6195-25G
3-(Aminomethyl)benzoic acid hydrochloride 95%
3-(Aminomethyl)benzoic acid hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₀ClNO₂
Mw: 187.62 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03791117
Číslo CAS: 876-03-9