Tlačiť
2-Bromobenzylamine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (2-Bromophenyl)methanamine
OR6194-1G OR6194-25G OR6194-5G
APOSOR6194-1GEA 16.73 EUR
APOSOR6194-1G APOSOR6194-25G APOSOR6194-5G
2-Bromobenzylamine 98%
2-Bromobenzylamine
Vzorec: C₇H₈BrN
Teplota varu: 118…119 °C/9mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00025572
Číslo CAS: 3959-05-5
OSN: 2735
ADR: 8,III