Tlačiť
1H-Pyrrole-3-carbaldehyde 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Pyrrole-3-carboxaldehyde
OR6181-250MG OR6181-10G OR6181-1G
APOSOR6181-250MGEA 24.91 EUR
APOSOR6181-250MG APOSOR6181-10G APOSOR6181-1G
1H-Pyrrole-3-carbaldehyde 95%
1H-Pyrrole-3-carbaldehyde
Vzorec: C₅H₅NO
Mw: 95.10 g/mol
Teplota tavenia: 65 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03426733
Číslo CAS: 7126-39-8