Tlačiť
2-Chloro-5-formylpyridine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR6178-1G OR6178-5G OR6178-10G
APOSOR6178-1GEA 24.95 EUR
APOSOR6178-1G APOSOR6178-5G APOSOR6178-10G
2-Chloro-5-formylpyridine 95%
2-Chloro-5-formylpyridine
Vzorec: C₆H₄ClNO
Teplota tavenia: 77…81 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03095223
Číslo CAS: 23100-12-1