Tlačiť
3-Bromo-4-formylpyridine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Bromo-4-pyridinecarboxaldehyde, 3-Bromoisonicotinaldehyde, 3-Bromopyridine-4-carboxaldehyde
OR6177-1G OR6177-25G
APOSOR6177-1GEA 0 EUR
APOSOR6177-1G APOSOR6177-25G
3-Bromo-4-formylpyridine 95%
3-Bromo-4-formylpyridine
Vzorec: C₆H₄BrNO
Teplota tavenia: 81…82 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD05864506
Číslo CAS: 70201-43-3