Tlačiť
2-Chloro-4-formylpyridine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Chloropyridine-4-carboxaldehyde, 2-Chloroisonicotinaldehyde
OR6172-1G OR6172-5G
APOSOR6172-1GEA 24.95 EUR
APOSOR6172-1G APOSOR6172-5G
2-Chloro-4-formylpyridine 97%
2-Chloro-4-formylpyridine
Vzorec: C₆H₄ClNO
Teplota tavenia: 46…50 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD06651557
Číslo CAS: 101066-61-9