Tlačiť
2-Bromo-3-formylpyridine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Bromopyridine-3-carboxaldehyde, 2-Bromonicotinaldehyde, 2-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
OR6170-25G OR6170-5G OR6170-100G
APOSOR6170-25GEA 163.26 EUR
APOSOR6170-25G APOSOR6170-5G APOSOR6170-100G
2-Bromo-3-formylpyridine 98%
2-Bromo-3-formylpyridine
Vzorec: C₆H₄BrNO
Teplota varu: 100 °C/3mmHg
Teplota tavenia: 73 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04966945
Číslo CAS: 128071-75-0