Tlačiť
2,6-Diaminopurine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 9H-Purine-2,6-diamine, 7H-Purine-2,6-diamine
OR6157-1G OR6157-5G OR6157-10G OR6157-25G
APOSOR6157-1GEA 16.73 EUR
APOSOR6157-1G APOSOR6157-5G APOSOR6157-10G APOSOR6157-25G
2,6-Diaminopurine 98%
2,6-Diaminopurine
Vzorec: C₅H₆N₆
Teplota tavenia: >300 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00213668
Číslo CAS: 1904-98-9
EINECS: 217-605-2