Tlačiť
tert-Butyl-3-aminoazetidine-1-carboxylate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Amino-1-Boc-azetidine, tert-Butyl 3-aminoazetidine-1-carboxylate, 1-BOC-3-aminoazetidine
OR6152-25G OR6152-5G
APOSOR6152-25GEA 96.13 EUR
APOSOR6152-25G APOSOR6152-5G
tert-Butyl-3-aminoazetidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-aminoazetidine-1-carboxylate
Vzorec: C₈H₁₆N₂O₂
Mw: 172.23 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01861753
Číslo CAS: 193269-78-2
OSN: 2735
ADR: 8 III