Tlačiť
Anhydrid kyseliny maleinové
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR61510-100G OR61510-25G
APOSOR61510-100GEA 244.28 EUR
APOSOR61510-100G APOSOR61510-25G
Anhydrid kyseliny maleinové
Anhydrid kyseliny maleinové
Vzorec: C₄H₂O₃
Teplota varu: 202 °C
Teplota tavenia: 52…56 °C
Teplota vzplanutia: 103 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005518
Číslo CAS: 108-31-6
OSN: 2215
ADR: 8,III