Tlačiť
N-(2,4-Dichlorophenyl)-2-chloroacetamide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-Chloro-N-(2,4-dichlorophenyl)acetamide, N-(Chloroacetyl)-2,4-dichloroaniline
OR6151-1G OR6151-5G
APOSOR6151-1GEA 202.68 EUR
APOSOR6151-1G APOSOR6151-5G
N-(2,4-Dichlorophenyl)-2-chloroacetamide
N-(2,4-Dichlorophenyl)-2-chloroacetamide
Vzorec: C₈H₆Cl₃NO
Mw: 238.498 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00018888
Číslo CAS: 6974-56-7