Tlačiť
2-Bromo-p-anisidine 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Bromo-4-methoxyaniline
OR61502-1G OR61502-5G OR61502-25G
APOSOR61502-1GEA 24.91 EUR
APOSOR61502-1G APOSOR61502-5G APOSOR61502-25G
2-Bromo-p-anisidine 96%
2-Bromo-p-anisidine
Vzorec: C₇H₈BrNO
Mw: 202.0485 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09029057
Číslo CAS: 32338-02-6
OSN: 2811
ADR: 6.1 III