Tlačiť
2,1,3-Benzothiadiazol-4-ylamine 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Aminobenzo-2,1,3-thiadiazole, 4-Aminopiazthiole, Benzo[c][1,2,5]thiadiazol-4-amine, 4-Amino-2,1,3-benzothiadiazole
OR6147-1G OR6147-5G
APOSOR6147-1GEA 49.74 EUR
APOSOR6147-1G APOSOR6147-5G
2,1,3-Benzothiadiazol-4-ylamine 95+%
2,1,3-Benzothiadiazol-4-ylamine
Vzorec: C₆H₅N₃S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005810
Číslo CAS: 767-64-6
OSN: 2811
ADR: 6.1,III