Tlačiť
tert-Butyl (2-hydroxyethyl)(methyl)carbamate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: N-(tert-Butoxycarbonyl)-N-methylethanolamine, N-Boc-N-methyl-2-aminoethanol, tert-Butyl (2-Hydroxyethyl)(methyl)carbamate, N-(tert-Butoxycarbonyl)-N-methyl-2-aminoethanol, N-Boc-N-methylethanolamine, N-Boc-N-methylglycinol, N-(tert-Butoxycarbonyl)-N-methylglycinol, (2-Hydroxyethyl)(methyl)carbamic acid tert-Butyl ester
OR61447-10G OR61447-100G OR61447-25G OR61447-5G
APOSOR61447-10GEA 107.9 EUR
APOSOR61447-10G APOSOR61447-100G APOSOR61447-25G APOSOR61447-5G
tert-Butyl (2-hydroxyethyl)(methyl)carbamate 97%
tert-Butyl (2-hydroxyethyl)(methyl)carbamate
Vzorec: C₈H₁₇NO₃
Teplota varu: 83…84 °C/0,05mmHg
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03425857
Číslo CAS: 57561-39-4