Tlačiť
3-(4-Chlorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Amino-3-(4-chlorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazole
OR6143-10G OR6143-1G OR6143-250MG
APOSOR6143-10GEA 274.77 EUR
APOSOR6143-10G APOSOR6143-1G APOSOR6143-250MG
3-(4-Chlorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
3-(4-Chlorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Vzorec: C₁₀H₁₀ClN₃
Teplota tavenia: 150…152 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00084872
Číslo CAS: 126417-82-1