Tlačiť
1,4-Dioxan 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Glycolethylether, 1,4-Dioxacyclohexane, Dioxane, p-Dioxane, 1,4-Diethylene dioxide
OR61424-1L OR61424-2.5L
APOSOR61424-1LEA 43.26 EUR
APOSOR61424-1L APOSOR61424-2.5L
1,4-Dioxan 99%
1,4-Dioxan
Vzorec: C₄H₈O₂
Mw: 88.11
Teplota varu: 100…102 °C
Teplota tavenia: 44540 °C
Hustota: 1.034 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 12 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006571
Číslo CAS: 123-91-1
OSN: 1165
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03330