Tlačiť
1-Nitro-2,3,4,5-tetrachlorobenzene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,3,4,5-Tetrachloronitrobenzene
OR61402-25G OR61402-5G
APOSOR61402-25GEA 2082.23 EUR
APOSOR61402-25G APOSOR61402-5G
1-Nitro-2,3,4,5-tetrachlorobenzene
1-Nitro-2,3,4,5-tetrachlorobenzene
Vzorec: C₆HCl₄NO₂
Teplota tavenia: 65…67 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007064
Číslo CAS: 879-39-0
EINECS: 212-906-5