Tlačiť
6-Bromo-m-toluidine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR61400-100G OR61400-25G OR61400-500G
APOSOR61400-100GEA 76.61 EUR
APOSOR61400-100G APOSOR61400-25G APOSOR61400-500G
6-Bromo-m-toluidine 98%
6-Bromo-m-toluidine
Vzorec: C₇H₈BrN
Teplota tavenia: 32…34 °C
Hustota: 1,486 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01806278
Číslo CAS: 53078-85-6