Tlačiť
(±)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR6139-25G OR6139-5G OR6139-1G
APOSOR6139-25GEA 127.96 EUR
APOSOR6139-25G APOSOR6139-5G APOSOR6139-1G
(±)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 97%
(±)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
Vzorec: C₉H₁₈N₂O₂
Hustota: 1,022 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 91 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01861220
Číslo CAS: 186550-13-0
OSN: 2810
ADR: 6.1,III