Tlačiť
Benzyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Benzyloxycarbonyl-3-pyrrolidone, 1-Carbobenzoxy-3-pyrrolidone, 1-Cbz-3-pyrrolidinone, 1-Cbz-3-pyrrolidone, Benzyl 3-oxopyrrolidine-1-carboxylate, 1-Benzyloxycarbonyl-3-pyrrolidinone, 1-Carbobenzoxy-3-pyrrolidinone
OR61344-10G OR61344-25G
APOSOR61344-10GEA 79.82 EUR
APOSOR61344-10G APOSOR61344-25G
Benzyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate 97%
Benzyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₁₃NO₃
Hustota: 1,1897 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03001711
Číslo CAS: 130312-02-6