Tlačiť
1,4-Bis(2-methylstyryl)benzene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Bis-MSB, 1,4-Di(2-methylstyryl)benzene, 1-Methyl-2-(2-(4-[2-(2-methylphenyl)ethenyl]phenyl)ethenyl)benzene, p-Bis(o-Methylstyryl) Benzene
OR61337-25G OR61337-5G OR61337-100G
APOSOR61337-25GEA 99.34 EUR
APOSOR61337-25G APOSOR61337-5G APOSOR61337-100G
1,4-Bis(2-methylstyryl)benzene
1,4-Bis(2-methylstyryl)benzene
Vzorec: C₂₄H₂₂
Mw: 310.44 g/mol
Teplota tavenia: 180…182 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008529
Číslo CAS: 13280-61-0
EINECS: 236-285-5