Tlačiť
4-Hydroxy-7-methoxycoumarin 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Hydroxy-7-methoxy-2H-chromen-2-one
OR61329-5G OR61329-1G
APOSOR61329-5GEA 227.92 EUR
APOSOR61329-5G APOSOR61329-1G
4-Hydroxy-7-methoxycoumarin 98%
4-Hydroxy-7-methoxycoumarin
Vzorec: C₁₀H₈O₄
Mw: 192.17 g/mol
Teplota tavenia: 263…265 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00673700
Číslo CAS: 17575-15-4