Tlačiť
6-Bromo-m-toluonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR61314-100G OR61314-25G OR61314-5G
APOSOR61314-100GEA 298.44 EUR
APOSOR61314-100G APOSOR61314-25G APOSOR61314-5G
6-Bromo-m-toluonitrile
Vzorec: C₈H₆BrN
Teplota tavenia: 61…65 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11040281
Číslo CAS: 42872-83-3
OSN: 3439
ADR: 6.1,III