Tlačiť
2-Sulphobenzoic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR61312-100G OR61312-25G OR61312-5G
APOSOR61312-100GEA 1200.08 EUR
APOSOR61312-100G APOSOR61312-25G APOSOR61312-5G
2-Sulphobenzoic acid 95%
2-Sulphobenzoic acid
Vzorec: C₇H₆O₅S
Teplota tavenia: 142 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 632-25-7
OSN: 3261
ADR: 8 III