Tlačiť
4-Bromo-3-nitrobenzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR61310-10G OR61310-1G OR61310-5G
APOSOR61310-10GEA 71.4 EUR
APOSOR61310-10G APOSOR61310-1G APOSOR61310-5G
4-Bromo-3-nitrobenzonitrile 98%
4-Bromo-3-nitrobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃BrN₂O₂
Teplota tavenia: 116…121 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00982006
Číslo CAS: 89642-49-9