Tlačiť
4-Amino-2,6-dichloropyrimidine 98+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,6-Dichloropyrimidin-4-ylamine
OR6129-25G OR6129-5G
APOSOR6129-25GEA 29.84 EUR
APOSOR6129-25G APOSOR6129-5G
4-Amino-2,6-dichloropyrimidine 98+%
4-Amino-2,6-dichloropyrimidine
Vzorec: C₄H₃Cl₂N₃
Teplota tavenia: 258…267 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00038015
Číslo CAS: 10132-07-7
EINECS: 233-369-3