Tlačiť
Boc-Pro-OH
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR61282-100G OR61282-25G
APOSOR61282-100GEA 103.09 EUR
APOSOR61282-100G APOSOR61282-25G
Boc-Pro-OH
Boc-Pro-OH
Vzorec: C₁₀H₁₇NO₄
Teplota tavenia: 133…136 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00037324
Číslo CAS: 15761-39-4
EINECS: 239-848-3