Tlačiť
L-Proline-tert-butyl ester 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (S)-tert-Butyl pyrrolidine-2-carboxylate, H-Pro-OtBu
OR61281-10G OR61281-25G OR61281-5G
APOSOR61281-10GEA 73.3 EUR
APOSOR61281-10G APOSOR61281-25G APOSOR61281-5G
L-Proline-tert-butyl ester 97%
L-Proline-tert-butyl ester
Vzorec: C₉H₁₇NO₂
Mw: 171.2 g/mol
Teplota varu: 50…51 °C/1mmHg
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00037879
Číslo CAS: 2812-46-6