Tlačiť
2-Amino-3-chloropyrazine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR6127-5G OR6127-1G OR6127-25G
APOSOR6127-5GEA 24.95 EUR
APOSOR6127-5G APOSOR6127-1G APOSOR6127-25G
2-Amino-3-chloropyrazine 97%
2-Amino-3-chloropyrazine
Vzorec: C₄H₄ClN₃
Teplota varu: 248 °C
Teplota tavenia: 167…171 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04114305
Číslo CAS: 6863-73-6