Tlačiť
Diethyl iminodiacetate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR61269-100G OR61269-25G
APOSOR61269-100GEA 77.02 EUR
APOSOR61269-100G APOSOR61269-25G
Diethyl iminodiacetate 98%
Diethyl iminodiacetate
Vzorec: C₈H₁₅NO₄
Teplota varu: 208 °C
Hustota: 1,056 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041925
Číslo CAS: 6290-05-7
EINECS: 228-533-6