Tlačiť
2-Amino-6-methylpyrazine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6-Methylpyrazin-2-amine
OR6126-1G OR6126-250MG OR6126-5G
APOSOR6126-1GEA 76.61 EUR
APOSOR6126-1G APOSOR6126-250MG APOSOR6126-5G
2-Amino-6-methylpyrazine 97%
2-Amino-6-methylpyrazine
Vzorec: C₅H₇N₃
Teplota tavenia: 121…128 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08235193
Číslo CAS: 5521-56-2