Tlačiť
3-Amino-1H-pyrazole 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Pyrazolamine, 3-AP, 1H-Pyrazol-3-amine, 3-Aminopyrazole
OR6125-100G OR6125-25G OR6125-5G
APOSOR6125-100GEA 83.03 EUR
APOSOR6125-100G APOSOR6125-25G APOSOR6125-5G
3-Amino-1H-pyrazole 97%
3-Amino-1H-pyrazole
Vzorec: C₃H₅N₃
Teplota varu: 218 °C/122mmHg
Teplota tavenia: 33…39 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005236
Číslo CAS: 1820-80-0
EINECS: 217-338-1
OSN: 3263
ADR: 8,II