Tlačiť
2-Amino-5-bromothiazole hydrobromide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Amino-5-bromothiazole monohydrobromide, 2-Amino-5-bromothiazole HBr
OR6124-25G OR6124-5G OR6124-1G
APOSOR6124-25GEA 206.98 EUR
APOSOR6124-25G APOSOR6124-5G APOSOR6124-1G
2-Amino-5-bromothiazole hydrobromide 97%
2-Amino-5-bromothiazole hydrobromide
Vzorec: C₃H₃BrN₂S
Teplota tavenia: 163…165 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012712
Číslo CAS: 61296-22-8
EINECS: 262-699-0