Tlačiť
1-(4-Chlorophenyl)-1-methylethylamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR6114-1G OR6114-250MG OR6114-100MG
APOSOR6114-1GEA 201.76 EUR
APOSOR6114-1G APOSOR6114-250MG APOSOR6114-100MG
1-(4-Chlorophenyl)-1-methylethylamine
1-(4-Chlorophenyl)-1-methylethylamine
Vzorec: C₉H₁₂ClN
Teplota varu: 91 °C/4mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08669636
Číslo CAS: 17797-11-4
OSN: 2735
ADR: 8,III