Tlačiť
1-(3-Methoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR61138-1G OR61138-100MG OR61138-250MG OR61138-5G
APOSOR61138-1GEA 99.34 EUR
APOSOR61138-1G APOSOR61138-100MG APOSOR61138-250MG APOSOR61138-5G
1-(3-Methoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
1-(3-Methoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₁₂O₃
Mw: 192.22 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00297151
Číslo CAS: 74205-29-1