Tlačiť
3,5-Xylidine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3,5-Dimethylaniline, 5-Amino-m-xylene
OR61129-100G OR61129-25G OR61129-5G
APOSOR61129-100GEA 81.43 EUR
APOSOR61129-100G APOSOR61129-25G APOSOR61129-5G
3,5-Xylidine 97%
3,5-Xylidine
Vzorec: C₈H₁₁N
Teplota varu: 221 °C
Teplota tavenia: 44446 °C
Hustota: 0,972 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 101,7 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007813
Číslo CAS: 108-69-0
EINECS: 203-607-0
OSN: 1711
ADR: 6.1,II