Tlačiť
3,5-Dimethylbenzyl bromide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: α-Bromomesitylene, 1-(Bromomethyl)-3,5-dimethylbenzene
OR61128-100G OR61128-25G
APOSOR61128-100GEA 243.94 EUR
APOSOR61128-100G APOSOR61128-25G
3,5-Dimethylbenzyl bromide 97%
3,5-Dimethylbenzyl bromide
Vzorec: C₉H₁₁Br
Mw: 199.09
Teplota varu: 109…110 °C/14mmHg
Teplota tavenia: 36…40 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013539
Číslo CAS: 27129-86-8
OSN: 3261
ADR: 8 II